MABT853M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-19
clone LpMab-19, from mouse
Synonym(e):
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LpMab-19, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDPN(10630)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Ogasawara, S., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(5); 245-253.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunohistochemistry applications (Ogasawara, S., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(5); 245-253.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Ogasawara, S., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(5); 245-253.
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Podoplanin in human testis cancer tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1