MABT386
Anti-Hu GBP-1/GBP-1 Antibody, clone 6C5.1
clone 6C5.1, from mouse
Synonym(e):
Interferon-induced guanylate-binding protein 1, GTP-binding protein 1, GBP-1, HuGBP-1, Guanine nucleotide-binding protein 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GBP1(2633)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected hu GBP-1/GBP-1 in 400 µg of human spleen tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable