MABT328
Anti-Siglec-1 (CD169) Antibody, clone 5F1.1
clone 5F1.1, from mouse
Synonym(e):
Sialoadhesin, Sialic acid-binding Ig-like lectin 1, Siglec-1, CD169, Siglec-1 (CD169)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIGLEC1(6614)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Siglec-1 (CD169) in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable