MABT1365
Anti-Tropomyosin-1 Antibody, clone 7F8B8
clone 7F8B8, from rat
Synonym(e):
Tropomyosin alpha-1 chain, Alpha-tropomyosin, Tropomyosin-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F8B8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TPM1(7168)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Tropomyosin-1 in mouse embryonic fibroblast (MEF) lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit