MABT128
Anti-JAM-A Antibody, clone BV11
clone BV11, from rat
Synonym(e):
JAM, JAM-1, JAM-A, Ly06, ESTM33, AA638916, 9130004G24, F11r, Junctional adhesion molecule 1, CD321
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BV11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... F11R(16456)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in cultured epithelial cells, cremaster muscles, and Schwann Cells (Martin-Padura, I., et al. (1998). J Cell Biol. 142(1):117-127).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JAM-A in bEnd.3 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
bEnd.3 cells
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable