MABT107
Anti-Src-like-adapter Antibody/SLAP1, clone 1D9.1
clone 1D9.1, from mouse
Synonym(e):
Src-like-adapter, Src-like-adapter protein 1, SLAP-1, hSLAP
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLA(6503)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Src-like-adapter/SLAP1 in 400 µg of human lung tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable