MABS460-I
Anti-FGF23 Antibody, clone 278-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
278-2, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 27.95 kDa
observed mol wt ~37 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... fgf23> FGF23(8074)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FGF23 in Human brain tissue lysates.
Tested Applications:
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected Fibroblast growth factor 23 (FGF23) in one million Jurkat cells pretreated with Brefeldin A (1 μg/mL 4 h).
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable