MABS432
Anti-MAP2K1/MEK1 Antibody
mouse monoclonal, 6B7.1
Synonym(e):
MAP kinase kinase 1, MEK1, MKK1, MAPKK 1, Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1, ERK activator kinase 1, MAPK/ERK kinase 1
About This Item
Produktbezeichnung
Anti-MEK1 Antibody, clone 6B7.1, clone 6B7.1, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MEK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable