MABS2297
Anti-TPO Antibody, clone 47
Synonym(e):
MoAb47, Thyroid peroxidase
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
47, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 102.96 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... TPO(7173)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in human thyroid tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Thyroid peroxidase (TPO) in human thyroid tissue extract.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Thyroid peroxidase (TPO) in ELISA applications (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Radioimmunoassay: A representative lot detected Thyroid peroxidase (TPO) in Radioimmunoassay applications (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Zielbeschreibung
(Ref.: Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8. (PMID: 2474433).
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable