MABS1703
Anti-MGAT2 Antibody, clone 4A5.2
clone 4A5.2, from mouse
Synonym(e):
Alpha-1, 6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, Beta-1, 2-N-acetylglucosaminyltransferase II, GlcNAc-T II, GNT-II, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 2, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A5.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
glycosylation
Angaben zum Gen
human ... MOGAT2(80168)
Allgemeine Beschreibung
Ref.:
Tan, J., et al. (1995). Eur. J. Biochem. 231, 317-328.
Tan J., et al. (1996), Am. J. Hum. Genet. 159, 810-817.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MGAT2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1