MABS1229
Anti-SKP1 Antibody, clone 3F3.1
clone 3F3.1, from mouse
Synonym(e):
S-phase kinase-associated protein 1, Cyclin-A/CDK2-associated protein p19, OCP-2, OCP-II, Organ of Corti protein 2, Organ of Corti protein II, p19A, p19skp1, RNA polymerase II elongation factor-like protein, SIII, Transcription elongation factor B polype
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SKP1(6500)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Ubiquitin & Ubiquitin-Stoffwechsel
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SKP1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable