MABS1164
Anti-Nucleobindin-2/Nestafin-1 Antibody, clone 3B3.1
clone 3B3.1, from mouse
Synonym(e):
Nucleobindin-2, Nestafin-1, DNA-binding protein NEFA, Prepronesfatin, Pronesfatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Nucb2(59295)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected nucleobindin-2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable