MABN763
Anti-Ubiquilin 2 Antibody, clone 6H9
clone 6H9, from mouse
Synonym(e):
Ubiquilin-2, Chap1, DSK2 homolog, Protein linking IAP with cytoskeleton 2, PLIC-2, hPLIC-2, Ubiquitin-like product Chap1/Dsk2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H9, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBQLN2(29978)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Ubiquilin 2 in HeLa cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ubiquilin 2 in 10 µg of U-251 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2