MABN722
Anti-WIF1 Antibody, clone 1G5
ascites fluid, clone 1G5, from mouse
Synonym(e):
WIF-1, WIF, Wnt inhibitory factor 1, WIF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WIF1(11197)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WIF1 in human ovarian tumor and lung cancer tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WIF1 in HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable