MABN457
Anti-Mitochondrial dicarboxylate carrier Antibody, clone 1F5.1
clone 1F5.1, from mouse
Synonym(e):
Mitochondrial dicarboxylate carrier, Solute carrier family 25 member 10
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Slc25A10(27376)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Mitochondrial dicarboxylate carrier in 200 µg of mouse liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable