MABN449
Anti-Protein capicua homolog (CIC), clone 6E12.1 Antibody
clone 6E12.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Protein capicua homolog, Protein capicua homolog (CIC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CIC(23152)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Protein capicua homolog (CIC) in rat cerebellum tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable