MABN448
Anti-ENC-1 Antibody, clone 1H8.1
clone 1H8.1, from mouse
Synonym(e):
Ectoderm-neural cortex protein 1, ENC-1, Kelch-like protein 37, Nuclear matrix protein NRP/B, p53-induced gene 10 protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENC1(8507)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected ENC-1 in human cerebellum and cerebral cortex tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ENC-1 in 10 µg of human hippocampus tissue.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable