MABN372
Anti-CLN3 Antibody, Clone 2B8.2
clone 2B8.2, from mouse
Synonym(e):
Battenin, Batten disease protein, Protein CLN3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLN3(1201)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CLN3 in rat cerebellum and human thalamus tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CLN3 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable