MABN2613
Anti-RTN/NOGO-A Antibody, clone NG1
Synonym(e):
Anti-RTN/NOGO-A Antibody, clone NG1
About This Item
Biologische Quelle
hamster
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NG1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 126.61 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Rtn4(68585)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunohistochemistry in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:200 dilution of this antibody detected RTN/NOGO-A in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected RTN/NOGO-A in Immunohistochemistry applications (Iketani, M., et al. (2016). Sci Rep. 6:39586; Tozaki, H., et al. (2002). Brain Res Mol Brain Res. 104(2):111-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable