Wichtige Dokumente
MABN2395
Sigma-Aldrich
Anti-Peripherin-2-Antikörper, Klon 2B7
clone 2B7, from mouse
Synonym(e):
Retinal degeneration slow protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Prph2(19133)
Allgemeine Beschreibung
Peripherin-2 (UniProt: P15499; auch bekannt als Retinal-Degeneration-Slow-Protein) wird vom Gen Prph2 (auch bekannt als Rds) (Gen-ID: 19133) in Mausspezies kodiert. Peripherin-2 ist ein Multipass-Membran-Glykoprotein, das im äußeren Segment von Stäbchen- und Zapfen-Photorezeptorzellen vorkommt. Es ist im Randbereich der Photorezeptorscheiben lokalisiert und wird für die anfängliche Bildung und den anschließenden Erhalt der äußeren Segmente von Stäbchen und Zapfen benötigt. Es kann als Adhäsionsmolekül zur Stabilisierung und Verdichtung der äußeren Segmentscheiben und zur Aufrechterhaltung der Krümmung des Rands fungieren. Mutationen im Prph2-Gen führen Berichten zufolge zu einer unheilbaren Netzhautdegeneration. Peripherin-2 kann eine Vielzahl von kovalenten und nicht kovalenten homo- und heteromeren Komplexen bilden und eine fehlerhafte Oligomerisierung kann zum Proteinabbau und zu Retinitis pigmentosa führen.
Spezifität
Klon 2B7 dient zum Nachweis von Peripherin-2 in Mäuse- und Rinderaugen. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 23 Aminosäuren am C-terminalen Ende ab.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 23 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von murinem Peripherin-2 entspricht.
Anwendung
Anti-Peripherin-2, Klon 2B7, Art.- Nr. MABN2395, ist ein hochspezifischer monoklonaler Mausantikörper, der auf Peripherin-2/RDS gerichtet ist und in der Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blots getestet wurde.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Peripherin-2 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Stuck, M.W., et. al. (2014). Hum Mol Genet. 23(23):6260–74).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Peripherin-2 in Immunfloureszenz-Anwendungen nachgewiesen (Chakraborty, D., et. al. (2010). Hum Mol Genet. 19(24):4799–812).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Peripherin-2 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905–11).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Peripherin-2 in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905–11).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie in der äußeren Schicht von Photorezeptorzellen aus Augengewebe der Maus.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde Peripherin-2 in der äußeren Schicht von Photorezeptorzellen aus Augengewebe der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
39,26 kDa berechnet
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ayse M Genc et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-04)
The large number of inherited retinal disease genes (IRD), including the photopigment rhodopsin and the photoreceptor outer segment (OS) structural component peripherin 2 (PRPH2), has prompted interest in identifying common cellular mechanisms involved in degeneration. Although metabolic dysregulation has been