MABN2330
Anti-Catenin delta-2 Antibody, clone 4H2.1
clone 4H2.1, from mouse
Synonym(e):
Delta-catenin, GT24, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, NPRAP, Neurojungin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H2.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNND2(1501)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Catenin delta-2 in mouse cerebellum tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable