MABN2265
Anti-CHD-8 Antibody, clone 7F4.1
clone 7F4.1, from mouse
Synonym(e):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8, EC: 3.6.4.12, ATP-dependent helicase CHD8, Helicase with SNF2 domain 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD8(57680)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CHD-8 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable