MABN2254
Anti-Catenin Delta-2 Antibody, clone 12B4
clone 12B4.1, from mouse
Synonym(e):
Catenin delta-2, GT24, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, NPRAP, Neurojungin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12B4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNND2(1501)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Catenin Delta-2 in 10 µg of rat brain microsomal preparations.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1