MABN1872
Anti-ApoER2 Antibody, clone 4H3E6
clone 4H3E6, from rat
Synonym(e):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 8, ApoER2, Apolipoprotein E receptor 2, LRP-8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H3E6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lrp8(16975)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected developmental stage-dependent ApoER2 expression patterns among 4% paraformaldehyde-fixed, OCT-embedded frozen embryonic (E13.0 to E18.5) and neonatal (P0) brain tissues from wild-type, but not Apoer2-knockout mice (Hirota, Y., et al. (2015). J. Comp. Neurol. 523(3):463-478).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HA-tagged full-length mouse ApoER2 exogenously expressed in HEK293T cells (Hirota, Y., et al. (2015). J. Comp. Neurol. 523(3):463-478).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ApoER2 in 10 µg of embryonic E16 mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable