MABN1863
Anti-SET-alpha, clone 5F4D9
clone 5F4D9, from mouse
Synonym(e):
Protein SET-alpha, HLA-DR-associated protein II alpha, IGAAD, alpha isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, alpha isoform, PHAPII, alpha isoform, I-2PP2A, alpha isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, alpha isoform, TAF-I alpha, Template-acti
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F4D9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SET(6418)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL from a representative lot specifically detected SET-alpha, but not SET-beta in Ramos human Burkitt′s lymphoma cell lysate (Courtesy of M. P. Vitek, Ph.D. Dr. Vitek is an employee and stockholder in Oncotide Pharmaceuticals, Inc. and a faculty member of Duke University Medical Center. Matters of potential personal and institutional conflict of interest are managed by the Duke University Medical Center Conflict of Interest Committee).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-alpha in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable