MABN1623
Anti-FGF-9 Antibody, clone 3A10.1
clone 3A10.1, from mouse
Synonym(e):
Fibroblast growth factor 9, FGF-9, GAF, Heparin-binding growth factor 9, Glia-activating factor, HBGF-9
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGF9(2254)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected 50 ng of E. coli expressed full-length recombinant human FGF-9.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable