Dokumente
MABN153
Sigma-Aldrich
Anti-HuC/HuD-Antikörper, Klon 15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
Synonym(e):
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15A7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELAVL4(1996)
Allgemeine Beschreibung
Hu-Proteine sind neuronale ELAV-like (embryonic lethal abnormal visual system) RNA-Bindungsproteine von Säugetieren, die drei RNA-Erkennungsmotive enthalten. Das RNA-Bindungsprotein HuC fördert die neuronale Entwicklung sowohl im zentralen als auch peripheren Nervensystem. HuC-Antikörper werden als Marker für sich entwickelnde Neuronen verwendet. HuD könnte eine Rolle bei der neuronenspezifischen RNA-Verarbeitung spielen und an der Erhaltung des proliferativen Zustands von Zellen beteiligt sein.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem HuC/HuD entspricht.
Anwendung
Dieser HuC/HuD-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IHC für den Nachweis des HuC/HuD-Proteins validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies HuC/HuD in humanem Hirn- und Ratten-Hippocampusgewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies HuC/HuD in 200 µg humanem Hirngewebe-Lysat nach.
Zielbeschreibung
~ 40 kDa gemessen. In manchen Lysaten können bei ~45 kDa nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus humanem Gehirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karolína Liška et al.
Neuroendocrinology, 112(4), 384-398 (2021-06-11)
Circadian clocks in the hippocampus (HPC) align memory processing with appropriate time of day. Our study was aimed at ascertaining the specificity of glycogen synthase kinase 3-beta (GSK3β)- and glucocorticoid (GC)-dependent pathways in the entrainment of clocks in individual HPC
Christine Marques et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 56-56 (2024-03-13)
The stimulator of interferon genes (STING) pathway has been implicated in neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). While prior studies have focused on STING within immune cells, little is known about STING within neurons. Here, we
Joslyn Lay et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G252-G266 (2016-07-02)
The μ-opioid receptor (MOR) is a major regulator of gastrointestinal motility and secretion and mediates opiate-induced bowel dysfunction. Although MOR is of physiological and therapeutic importance to gut function, the cellular and subcellular distribution and regulation of MOR within the
Yaxing Gui et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(1), 151-164 (2019-07-06)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is a widely used target for microglial PET imaging radioligands, but its expression in post-mortem normal and diseased human brain is not well described. We aimed at characterizing the TSPO expression in human control
Clara Muñoz-Castro et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2593, 283-305 (2022-12-14)
There is a growing interest in expanding the multiplexing capability of immunohistochemistry to achieve a deeper phenotyping of various cell types in health and disease. Here, we describe a protocol of cyclic multiplex fluorescent immunohistochemistry that enables the labeling of