MABN1524
Anti-CHCHD10 Antibody, clone 11F11.2
clone 11F11.2, from mouse
Synonym(e):
Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial, Protein N27C7-4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11F11.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHCHD10(400916)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CHCHD10 in human small intestine, human tonsil, human liver, and human prostate cancer tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHCHD10 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1