MABF934
Anti-phospho-SAMHD1 (Thr592) Antibody, clone T592P
clone T592P, from mouse
Synonym(e):
Deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase SAMHD1, dNTPase, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, DCIP, Monocyte protein 5, MOP-5, SAM domain and HD domain-containing protein 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T592P, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr592)
Angaben zum Gen
human ... SAMHD1(25939)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in Western Blotting applications (Cribier, A., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1036-43; Calantone, N., et. al. (2014). Immunity. 41(3):493-502; Coiras, M., et. al. (2016). Cell Rep. 14(9):2100-7).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in CD4+ T lymphocytes (activated with PMA/IL-2) lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable