Wichtige Dokumente
MABF712
Sigma-Aldrich
Anti-CD54-(ICAM-1-)Antikörper (human), APC, Klon 15.2
clone 15.2, from mouse
Synonym(e):
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
Größe auswählen
100 TESTS
CHF 317.00
CHF 317.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
CHF 317.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 317.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ICAM1(3383)
Allgemeine Beschreibung
Der 15.2-Antikörper reagiert mit dem humanen CD54, auch bekannt als ICAM-1 (Interzelluläres Adhäsionsmolekül 1), einem 90–110 kDa-Zelloberflächen-Glykoprotein, das sowohl auf Immun- als auch auf Endothelzellen induzierbar exprimiert wird. Wie der Name bereits sagt, ist ICAM-1 an der Zell-Zell-Adhäsion zwischen Leukozyten und Endothelzellen beteiligt und erleichtert die Rekrutierung und Transmigration von Leukozyten an Entzündungsherden. Die Liganden für ICAM-1 werden auch auf Leukozyten und Endothelzellen exprimiert und umfassen Mac-1, Fibrinogen und ein Mitglied der Integrin-Proteinfamilie, LFA-1 (CD11a). Der 15.2-Antikörper kann für die Analyse der ICAM-1-Expression in menschlichen Zellen und Geweben verwendet werden und soll mit ICAM-1 vom Schwein kreuzreaktiv sein.
Immunogen
Die Immunogen-Informationen dieses Antikörpers sind urheberrechtlich geschützt.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper Anti-CD54 (ICAM-1) (human), APC, Klon 15.2, ist für die Verwendung in Western Blot, IHC und Durchflusszytometrie zum Nachweis von CD54 (ICAM-1) validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Qualität
Der monoklonale Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie aus dem Überstand von Gewebekulturen gereinigt. Der aufgereinigte Antikörper wurde unter optimalen Bedingungen konjugiert, wobei nicht umgesetzter Farbstoff aus dem Präparat entfernt wurde.
Durchflusszytometrische Analyse: 0,5 μg dieses Antikörpers wiesen CD54 (ICAM-1) in einer Million menschlicher Monozyten aus peripherem Blut nach.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in Puffer mit 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1 % Gelatine, pH 7,2 und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Größenausschluss-Chromatographie
Lagerung und Haltbarkeit
Es wird empfohlen, das Produkt unverdünnt bei 2–8 °C zu lagern und vor längerer Lichteinwirkung zu schützen. Nicht einfrieren.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable