MABF472
Anti-Ly-6G (Gr-1) Antibody (mouse), PE, clone RB6-8C5
clone RB6-8C5, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RB6-8C5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ly6G(546644)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected Ly-6G (Gr-1) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable