MABF462
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), APC, clone 3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Foxp3(20371)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable