MABF446
Anti-CD45R (B220) (human/mouse), PerCP-Cy5.5, clone RA3-6B2 Antibody
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PerCP-Cy5.5
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RA3-6B2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg