MABF401
Anti-CD27 Antibody (human), PE, clone O323
clone O323, from mouse
Synonym(e):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
O323, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD27(939)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable