MABF376
Anti-CD11c Antibody (mouse), PE-Cy7, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
Integrin alpha-Xl, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N418, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Itgax(16411)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable