MABF34
Anti-Thy-1 Antibody, clone M5/49
clone M549.4.1, from rat
Synonym(e):
Thy-1 cell surface antigen, Thy-1 T-cell antigen, Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90 antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M549.4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... THY1(7070)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Neurale Stammzellen
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thy-1 in 10 µg of P388D1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Higher bands may be observed due to glycosylation.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
P388D1 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable