MABF3081
Anti-SLAMF6/NTB-A Antibody, clone NT-7
Synonym(e):
Activating NK receptor, CD352, Lymphocyte antigen 108, NK-T-B-antigen (NTB-A), SLAM family member 6
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NT-7, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 37 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... SLAMF6(114836)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0ug of this antibody detected SLAMF6/NTB-A in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
ELISA: A representative lot detected NTB-A/CD352 in ELISA application (Stark, S., et al. (2005). J Immunol Methods. 296(1-2):149-58).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NTB-A/CD352 in Flow Cytometry application (Flaig, R.M., et al. (2004). J Immunol. 172(11):6524-7; Messmer, B., et al. (2006). J Immunol. 176(8):4646-50).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable