MABF2816
Anti-Cortical stromal cells Antibody, clone ER-TR4
Synonym(e):
cTEC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ER-TR4, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgMκ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse thymus tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:50 dilution of this antibody detected Cortical stromal cells in mouse thymus tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Cortical stromal cells in Immunofluorescence applications (Tanaka, Y., et al., (2007). Blood. 110(1):107-15).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cortical stromal cells in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al., (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Scheijen, B., et al., (2004). J Biol Chem. 279(11):10476-83; Dooley, J., et al., (2006). J Immunol. 176(11):6484-90; Tanaka, Y., et al., (2007). Blood. 110(1):107-15; Moretti, F.A., et al., (2018). Elife. 7:e35816; Hollander, G.A., et al. (1995). Nature. 373(6512):350-3).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable