MABF1986M
Anti-NKR-P1G Antibody, clone ADA3
clone ADA3, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, Immunoreceptor NKR-P1E, Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1G, Natural killer cell surface protein NKR-P1G, Natural killer lectin-like receptor 1E
About This Item
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ADA3, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Klrb1(689817)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-PIG in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(2):501-12).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1G in Ltk (mouse fibroblast) cells stably transfected with FLAG-tagged rat NKR-P1G.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable