MABF172C
Anti-CD4 (human), violetFluor® 450, clone RPA-T4 Antibody
clone RPA-T4, from mouse, violetFluor® 450
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4, CD4
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
violetFluor® 450
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RPA-T4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD4(920)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable