MABF153E
Anti-CD8a (Mouse), clone 53-6.7, biotin conjugate Antibody
clone 53-6.7, from rat, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
53-6.7, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd8A(12525)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable