Wichtige Dokumente
MABF1466
Sigma-Aldrich
Anti-CD45 (Maus), Klon 30-F11-Antikörper
clone 30-F11, from rat
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
30-F11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
Der 30-F11-Antikörper reagiert mit dem Maus-CD45, einem der häufigsten hämatopoetischen Marker, der von allen Leukozyten exprimiert wird (das LCA, Leukocyte Common Antigen). CD45 ist eine Protein-Tyrosin-Phosphatase, die in mehreren Isoformen vorkommt, die jeweils in zellspezifischen Mustern gebildet und exprimiert werden. Aufgrund seiner weiten Zellverbreitung ist CD45 für viele Leukozytenfunktionen von entscheidender Bedeutung und reguliert die Signaltransduktion und Zellaktivierung in Verbindung mit dem T-Zell-Rezeptor, dem B-Zell-Rezeptor und dem IL-2-Rezeptor. Andere Formen von CD45 mit eingeschränkter zellulärer Expression sind CD45R (B220), CD45RA, CD45RB, CD45RO und andere. Der 30-F11-Antikörper wird häufig als Leukozytenmarker für B-Zellen, T-Zell-Untergruppen und NK-Zell-Untergruppen verwendet.
Immunogen
Die Immunogen-Informationen dieses Antikörpers sind urheberrechtlich geschützt.
Anwendung
Dieser monoklonale Ratten-Anti-CD45-Antikörper (Maus), Klon 30-F11, Best.-Nr MABF1466, wurde zur Verwendung in der Durchflusszytometrie für den Nachweis von CD45 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Qualität
Dieser monoklonale Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie aus dem Überstand von Gewebekulturen gereinigt.
Durchflusszytometrische Analyse: Mit 0,125 μg einer repräsentativen Charge wurde CD45 in einer Millionen C57Bl/6-Splenozyten nachgewiesen.
Physikalische Form
Affinitätschromatographie
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-Antikörper mit 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09 % NaN3, pH 7,2.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt unverdünnt bei 2–8 °C zu lagern und vor längerer Lichteinwirkung zu schützen. Nicht einfrieren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable