Merck
Alle Fotos(4)
Dokumente
MABE954
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RNA-Pol-II-(Ser5-)Antikörper, Klon 1H4B6
clone 1H4B6, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H4B6, monoclonal
Speziesreaktivität
canine, mouse, rat, human, monkey
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer5)
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Polymerase II (RNAPII oder Pol II) ist ein Enzym mit mehreren Untereinheiten, das für die Transkription von DNA zu RNA aus proteinkodierenden Genen verantwortlich ist. Die Einleitung der Transkription erfordert die Rekrutierung der vollständigen Transkriptionsmaschinerie an einen Promotor durch eine Anforderung von Aktivatoren und Chromatin-Remodellierungsfaktoren. RNAPII kann 10 bis 14 Untereinheiten koordinieren. Dieser Komplex interagiert mit den Promotor-Regionen von Genen und einer Reihe von Elementen sowie Transkriptionsfaktoren. Die DNA-Bindungsdomäne der Polymerase ist eine Rille, in der TFIIB die DNA zum Abwickeln und zur Transkription ausrichtet. Da der RNA-Polymerase-II(RNAPII)-Transkriptionsfaktor immer weiter untersucht wird, steigt das Interesse von vielen Forschern an der Verwendung von Immunblots zum Nachweise von RNAPII in verschiedenen Proteinpräparationen und Säulenfraktionen. RNAPII aus HeLa-Zellen enthält 10 Untereinheiten, von denen die größte eine Heptapeptid-Wiederholung (PTSPSYS) in der C-terminalen Domäne (CTD) enthält. Diese große Untereinheit durchläuft während der Transkription die nicht phosphorylierte (RNAPIIA) und hyperphosphorylierte (RNAPIIO) Form. RNAPIIA assoziiert mit dem Basaltranskriptionskomplex und wird vor der Synthese der ersten Phosphodiester-Bindung zur RNAPIIO-Form phosphoryliert. Der Zeitpunkt dieser Ereignisse lässt darauf schließen, dass diese Phosphorylierung als Regulationspunkt fungieren kann und es besteht großes Interesse daran, die Komponenten des Transkriptionskomplexes mit CTD-Kinase-Aktivität zu identifizieren.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das an Ser5 phosphorylierter humaner RNA-Pol-II entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-RNA-Pol-II-Antikörper (Ser5), Klon 1H4B6, ist für die Verwendung in Western Blot, ChIP-seq, ICC, ELISA und ChIP zum Nachweis von Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) in 10 µg HeLa-Kernextrakt nach.
Western-Blot: Eine repräsentative Charge wies Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) in 10 µg HeLa-Zelllysat nach (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) aus HeLa-Zelllysat immunpräzipitiert (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54–62).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) aus HeLa-Zelllysat immunpräzipitiert (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) in einem Panel von nicht modifizierten und modifizierten RNA-Pol-II-(Ser5-)Proteinen nachgewiesen (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) in HeLa-Zellen nachgewiesen (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Phospho-RNA-Pol-II (Ser5) in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~217 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lucia Maß et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 104(5), 1423-1436 (2020-09-09)
To unravel the function of a protein of interest, it is crucial to asses to what extent it associates via direct interactions or by overlapping expression with other proteins. ROXY1, a land plant-specific glutaredoxin, exerts a function in Arabidopsis flower
James P Kemp et al.
Molecular biology of the cell, 32(9), 942-955 (2021-04-01)
The histone locus body (HLB) is an evolutionarily conserved nuclear body that regulates the transcription and processing of replication-dependent (RD) histone mRNAs, which are the only eukaryotic mRNAs lacking a poly-A tail. Many nuclear bodies contain distinct domains, but how
Amandine Barral et al.
Molecular cell, 82(4), 816-832 (2022-01-27)
Gene silencing by heterochromatin plays a crucial role in cell identity. Here, we characterize the localization, the biogenesis, and the function of an atypical heterochromatin, which is simultaneously enriched in the typical H3K9me3 mark and in H3K36me3, a histone mark
Tapan K Maity et al.
Cancers, 15(8) (2023-05-16)
Osimertinib is a third-generation epidermal growth factor receptor and tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) approved for the treatment of lung adenocarcinoma patients harboring EGFR mutations. However, acquired resistance to this targeted therapy is inevitable, leading to disease relapse within a few
Stamatis Papathanasiou et al.
Nature, 619(7968), 184-192 (2023-06-08)
Transcriptional heterogeneity due to plasticity of the epigenetic state of chromatin contributes to tumour evolution, metastasis and drug resistance1-3. However, the mechanisms that cause this epigenetic variation are incompletely understood. Here we identify micronuclei and chromosome bridges, aberrations in the