MABE949
Anti-E3 Ubiquitin Ligase BRE1B Antibody, clone 4H8.1
clone 4H8.1, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B, 95 kDa retinoblastoma-associated protein, BRE1-B, RBP95, RING finger protein 40, Syntaxin-1-interacting RING finger protein, Protein staring
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF40(9810)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BRE1B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable