MABE78
Anti-MiTF Antibody, clone 3D1.2
clone 3D1.2, from mouse
Synonym(e):
Microphthalmia-associated transcription factor, Class E basic helix-loop-helix protein 32, bHLHe32
Größe auswählen
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MITF(4286)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MiTF in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable