Wichtige Dokumente
MABE333
Sigma-Aldrich
Anti-N-Myc-Antikörper, Klon NCM II 100
clone NCM II 100, from mouse
Synonym(e):
N-myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 37, bHLHe37
Größe auswählen
100 μG
CHF 438.00
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 438.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NCM II 100, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYCN(4613)
Allgemeine Beschreibung
Das v-Myc-Onkogen, das ursprünglich in dem aviären Retrovirus MC29 identifiziert wurde, verursacht Myelozytome, Karzinome, Sarkome und Lymphome und gehört zu einer Familie von Onkogenen, die im Laufe der Evolution konserviert wurden. Beim Menschen besteht die Familie aus fünf Genen: c-Myc, N-Myc, R-Myc, L-Myc und B-Myc. Eine Amplifikation des N-Myc-Gens wurde bei menschlichen Neuroblastomen und Zelllinien festgestellt. Das Ausmaß der N-Myc-Amplifikation korreliert gut mit dem Stadium der Neuroblastomerkrankung. Immunologische Studien haben gezeigt, dass das menschliche N-Myc-Gen mindestens zwei Kernphosphoproteine hervorbringt, die in vivo eine relativ kurze Halbwertszeit (30 Minuten) haben und in vitro DNA-bindende Eigenschaften aufweisen.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen N-Myc entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies N-Myc in IMR5-Zellen nach (Ikegaki, N., et al. (1986). 83(16):5929-5933.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde N-Myc in IP immunpräzipitiert (Brondyk, W. H., et al. (1991). 6(7):1269-1276.).
Verwenden Sie den Anti-N-Myc-Antikörper, Klon NCM II 100 (monoklonaler Maus-Antikörper), validiert in WB, IP und ICC zum Nachweis von N-Myc, auch bekannt als N-Myc Proto-Onkogenprotein, Klasse E basisches Helix-Loop-Helix-Protein 37, bHLHe37.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in IMR-32-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde N-Myc in 10 µg IMR-32-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 55 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt ein Molekulargewicht von ~50 kDa. Uniprot gibt an, dass dieses Protein phosphoryliert sein kann.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
IMR-32-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Annie Beaudry et al.
Scientific reports, 13(1), 16443-16443 (2023-10-01)
Neuroblastoma, the most common type of pediatric extracranial solid tumor, causes 10% of childhood cancer deaths. Despite intensive multimodal treatment, the outcomes of high-risk neuroblastoma remain poor. We urgently need to develop new therapies with safe long-term toxicity profiles for
Felix Schmitt-Hoffner et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 39(29), 3217-3228 (2021-06-11)
Clinical outcomes of patients with neuroblastoma range from spontaneous tumor regression to fatality. Hence, understanding the mechanisms that cause tumor progression is crucial for the treatment of patients. In this study, we show that FOXR2 activation identifies a subset of
Patrick Sin-Chan et al.
Cancer cell, 36(1), 51-67 (2019-07-10)
Embryonal tumors with multilayered rosettes (ETMRs) are highly lethal infant brain cancers with characteristic amplification of Chr19q13.41 miRNA cluster (C19MC) and enrichment of pluripotency factor LIN28A. Here we investigated C19MC oncogenic mechanisms and discovered a C19MC-LIN28A-MYCN circuit fueled by multiple