Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 453.00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb421, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Trp53(22059)
General description
Immunogen
Application
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde p53 in menschlichem Brustkrebsgewebe nachgewiesen (Davidoff, A. M., et al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(8):3439-3442.).
Epigenetik & Zellkernfunktion
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde p53 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Hirngewebelysat der Maus
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity hamster, monkey, mouse, chicken, human, rat, bovine | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone PAb421, monoclonal | clone PAb240, monoclonal | clone Pab1620, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information mouse ... Trp53(22059) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c