Merck
MABE254
Sigma-Aldrich
Anti-Protein-Arginin-Deiminase-4 Antikörper, Klon 10F1
clone 10F1, from mouse
Synonym(e):
HL-60 PAD, Protein-arginine deiminase type-4, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV
Größe auswählen
100 μG
CHF 400.00
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 400.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10F1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PADI4(23569)
Allgemeine Beschreibung
Protein-Arginin-Deiminase Typ 4 (PAD4; früher PAD5) ist eines von fünf PAD-Homologen (1–4, 6), die zur Superfamilie der Multidomänen-Amidinotransferasen gehören. Die PAD-Enzyme katalysieren die deiminierenden Reaktionen, bei denen Guanidinium zu Peptidylcitrullin hydrolysiert wird. PAD4 ist ein Calcium-reguliertes, im Zellkern lokalisiertes Enzym. Es modifiziert Argininreste auf den Histonen H2A, H3 und H4 (H2 Arg3; H3 Arg2, H3 Arg8, H3 Arg17, H3 Arg26 und H4 Arg3). Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die PAD4-vermittelte Citrullinierung wichtige Auswirkungen auf die Genregulation hat. PAD4 kann an Stellen, die sich mit der Arginin-Methylierung überlappen, eine Deiminierung durchführen und den transkriptionsfördernden Effekten von Methylierungsenzymen wie CARM1 und PRMT1 entgegenwirken. PAD4 kann daher die Genexpression hemmen, insbesondere die Expression von den Zellzyklus regulierenden p53-Genen wie p21. Frühere Studien lassen darauf schließen, dass PAD4 möglicherweise eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Krebs spielt.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der menschlichen Protein-Arginin-Deiminase 4 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie den Anti-Protein-Arginin-Deiminase-4-Antikörper, Klon 10F1 (monoklonaler Mausantikörper), der in WB und IP validiert wurde, zum Nachweis von PAD-4 (andere Bezeichnungen sind HL-60-PAD, Protein-Arginin-Deiminase Typ 4 oder Peptidylarginin-Deiminase IV).
Qualität
Mittels Western Blot an mit DMSO behandelten und unbehandelten HL-60-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wurde Protein-Arginin-Deminiase 4 in 10 µg mit DMSO behandeltem und unbehandeltem HL-60-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~74 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit DMSO behandelte und unbehandelte HL-60-Zelllysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yebin Zhou et al.
Frontiers in immunology, 8, 1200-1200 (2017-10-11)
Autoantibodies directed against citrullinated epitopes of proteins are highly diagnostic of rheumatoid arthritis (RA), and elevated levels of protein citrullination can be found in the joints of patients with RA. Calcium-dependent peptidyl-arginine deiminases (PAD) are the enzymes responsible for citrullination.
Yebin Zhou et al.
Scientific reports, 8(1), 15228-15228 (2018-10-17)
Neutrophils are critical for the defense against pathogens, in part through the extrusion of extracellular DNA traps, phagocytosis, and the production of reactive oxygen species. Neutrophils may also play an important role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) through