MABE2046
Anti-Histone H3R2me2a Antibody, clone 18F3
Synonym(e):
Histone H3.3;Histone H3;H3.3
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
18F3, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 15.33 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
Isotyp
IgG2cκ
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Arg2)
Angaben zum Gen
human ... H3-3A(3020)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Dot Blot analysis with Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Tested Applications
DOT Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected 0.05 to 1.0 g of Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected Histone H3R2me2a in Chromatin Immunoprecipitation application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Histone H3R2me2a in Dot Blot application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable