MABE1935
Anti-Sox-11 Antibody, clone SOX11-C1
Größe auswählen
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SOX11-C1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 46.68 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Internal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunocytochemistry in SH-SY5Y cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Sox-11 in SH-SY5Y cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Flow Cytometry applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer.;12:269; Lu, T.X., et al. (2013). Leuk. Res. 37(11):1412-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Western Blotting applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Immunocytochemistry applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Immunohistochemistry applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269; Nordstrom, L., et al. (2014). Br. J. Haematol. 166(1):98-108; Lu, T.X., et al. (2013). Leuk Res. 37(11):1412-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable